Tisk…
Isochroman-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960895-1G OR960895-250MG
APOSOR960895-1GEA 5230 CZK
APOSOR960895-1G APOSOR960895-250MG
Isochroman-4-one 95%
Isochroman-4-one
Vzorec: C₉H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744058
CAS číslo: 20924-56-5