Tisk…
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR960891-25G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 3870 CZK
APOSOR960891-25G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Vzorec: C₂₄H₂₇NO₆
MW: 425.481 g/mol
Bod tání: 100…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077054
CAS číslo: 109745-15-5