Tisk…
Fmoc-L-norvaline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norvaline, Fmoc-Nva-OH, N-Fmoc-L-norvaline
OR960882-100G
APOSOR960882-100GEA 2860 CZK
APOSOR960882-100G
Fmoc-L-norvaline 97%
Fmoc-L-norvaline
Vzorec: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,391 g/mol
Bod tání: 151…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155631
CAS číslo: 135112-28-6