Tisk…
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Formyl-4-methylindole
OR960850-1G OR960850-5G
APOSOR960850-1GEA 2240 CZK
APOSOR960850-1G APOSOR960850-5G
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049345
CAS číslo: 4771-48-6