Tisk…
6-Ethoxyimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960828-1G OR960828-250MG
APOSOR960828-1GEA 10350 CZK
APOSOR960828-1G APOSOR960828-250MG
6-Ethoxyimidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Ethoxyimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₈H₉N₃O
MW: 163.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18782899
CAS číslo: 57470-53-8