3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960827-1G
OR960827-250MG
APOSOR960827-1GEA
22950
CZK
APOSOR960827-1G
APOSOR960827-250MG
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18452159 CAS číslo: 2292-84-4 |