Tisk…
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9608-25G OR9608-5G
APOSOR9608-25GEA 1330 CZK
APOSOR9608-25G APOSOR9608-5G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole 98%
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₂HBr₂N₃
Bod tání: 201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00487260
CAS číslo: 7411-23-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III