Tisk…
Boc-D-Cha-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960780-1G OR960780-25G OR960780-5G
APOSOR960780-1GEA 0 CZK
APOSOR960780-1G APOSOR960780-25G APOSOR960780-5G
Boc-D-Cha-OH 97%
Boc-D-Cha-OH
Vzorec: C₁₄H₂₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133627
CAS číslo: 127095-92-5