Tisk…
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR960778-1G OR960778-5G
APOSOR960778-1GEA 5000 CZK
APOSOR960778-1G APOSOR960778-5G
Boc-ARG(PMC)-OH 99%
Boc-ARG(PMC)-OH
Vzorec: C₂₅H₄₀N₄O₇S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236823
CAS číslo: 200125-12-8