α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Thiazol-2-yl-propan-2-ol
OR960766-1G
OR960766-250MG
APOSOR960766-1GEA
10350
CZK
APOSOR960766-1G
APOSOR960766-250MG
α,α-Dimethyl-2-thiazolemethanol 95%
alpha,alpha-Dimethyl-2-thiazolemethanol
Vzorec:
C₆H₉NOS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03211903 CAS číslo: 16077-78-4 |