Tisk…
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR960748-100MG OR960748-1G OR960748-250MG
APOSOR960748-100MGEA 3810 CZK
APOSOR960748-100MG APOSOR960748-1G APOSOR960748-250MG
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride 95%
6,7-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione hydrochloride
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11616742
CAS číslo: 13931-24-3