2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960745-1G
OR960745-25G
OR960745-5G
APOSOR960745-1GEA
3310
CZK
APOSOR960745-1G
APOSOR960745-25G
APOSOR960745-5G
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063071 CAS číslo: 7635-29-2 |