Tisk…
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960744-1G OR960744-250MG
APOSOR960744-1GEA 2730 CZK
APOSOR960744-1G APOSOR960744-250MG
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylenecyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00172118
CAS číslo: 85302-07-4