Tisk…
D-(-)-Lactic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR960721-250G OR960721-50G OR960721-100G OR960721-500G
APOSOR960721-250GEA 0 CZK
APOSOR960721-250G APOSOR960721-50G APOSOR960721-100G APOSOR960721-500G
D-(-)-Lactic acid
D-(-)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00068311
CAS číslo: 10326-41-7