Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960716-1G OR960716-250MG
APOSOR960716-1GEA 8200 CZK
APOSOR960716-1G APOSOR960716-250MG
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972616
CAS číslo: 38871-41-9