Tisk…
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960712-1G OR960712-250MG
APOSOR960712-1GEA 3940 CZK
APOSOR960712-1G APOSOR960712-250MG
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 95%
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03004855
CAS číslo: 72716-80-4