Tisk…
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9607-1G OR9607-5G
APOSOR9607-1GEA 1580 CZK
APOSOR9607-1G APOSOR9607-5G
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₉H₇Br₂N₃
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568839
CAS číslo: 106724-85-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III