Tisk…
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960682-1G OR960682-250MG
APOSOR960682-1GEA 10550 CZK
APOSOR960682-1G APOSOR960682-250MG
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine 98%
6-Chloropyrido[3,2-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11518952
CAS číslo: 68236-03-3