Tisk…
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960674-1G OR960674-250MG
APOSOR960674-1GEA 14320 CZK
APOSOR960674-1G APOSOR960674-250MG
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile 98%
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₃ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234992
CAS číslo: 700844-09-3