Tisk…
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960670-1G OR960670-5G
APOSOR960670-1GEA 4270 CZK
APOSOR960670-1G APOSOR960670-5G
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene
Vzorec: C₄H₄ClNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01716868
CAS číslo: 14214-31-4