2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR960627-1G
OR960627-5G
APOSOR960627-1GEA
4860
CZK
APOSOR960627-1G
APOSOR960627-5G
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec:
C₁₇H₃₀ClNSn Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699154 CAS číslo: 1204580-73-3 UN: 2788 ADR: 6.1,II |