2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960625-1G
OR960625-250MG
APOSOR960625-1GEA
20470
CZK
APOSOR960625-1G
APOSOR960625-250MG
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole
Vzorec:
C₇H₁₁ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699140 CAS číslo: 1053655-54-1 |