4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR960624-1G
OR960624-250MG
APOSOR960624-1GEA
11310
CZK
APOSOR960624-1G
APOSOR960624-250MG
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine 97%
4-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine
Vzorec:
C₁₇H₃₀ClNSn Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09870067 CAS číslo: 1204580-71-1 UN: 2788 ADR: 6.1,III |