Tisk…
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960623-1G OR960623-250MG
APOSOR960623-1GEA 0 CZK
APOSOR960623-1G APOSOR960623-250MG
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine 95%
4-Chloro-2-trimethylsilylpyridine
Vzorec: C₈H₁₂ClNSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09870063
CAS číslo: 139585-50-5