Tisk…
3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960613-1G OR960613-250MG OR960613-5G
APOSOR960613-1GEA 6090 CZK
APOSOR960613-1G APOSOR960613-250MG APOSOR960613-5G
3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione 95%
3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₇H₇ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09763707
CAS číslo: 130837-47-7