Tisk…
Fmoc-D-tyrosine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960611-1G OR960611-25G OR960611-5G
APOSOR960611-1GEA 612 CZK
APOSOR960611-1G APOSOR960611-25G APOSOR960611-5G
Fmoc-D-tyrosine 97%
Fmoc-D-tyrosine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171384
CAS číslo: 112883-29-1