Tisk…

4-Isopropoxybenzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 5200 CZK
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
4-Isopropoxybenzoic acid
4-Isopropoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Bod tání: 163…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044318
CAS číslo: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR