4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960576-1G
OR960576-250MG
APOSOR960576-1GEA
9720
CZK
APOSOR960576-1G
APOSOR960576-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₆H₄BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699404 CAS číslo: 856859-49-9 |