Tisk…
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960515-25G
APOSOR960515-25GEA 4630 CZK
APOSOR960515-25G
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane 95%
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
Vzorec: C₅H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505877
CAS číslo: 33170-72-8