Tisk…
3,5-Dimethylanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9605-100G OR9605-25G OR9605-5G
APOSOR9605-100GEA 2730 CZK
APOSOR9605-100G APOSOR9605-25G APOSOR9605-5G
3,5-Dimethylanisole
3,5-Dimethylanisole
Vzorec: C₉H₁₂O
Bod varu: 192…193 °C
Hustota: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008398
CAS číslo: 874-63-5
EINECS: 212-865-3