Tisk…
4-Bromofuran-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960467-100MG OR960467-1G OR960467-250MG
APOSOR960467-100MGEA 4140 CZK
APOSOR960467-100MG APOSOR960467-1G APOSOR960467-250MG
4-Bromofuran-2-one 95%
4-Bromofuran-2-one
Vzorec: C₄H₃BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109368
CAS číslo: 56634-50-5