Tisk…
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960461-1G OR960461-5G
APOSOR960461-1GEA 1490 CZK
APOSOR960461-1G APOSOR960461-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine 95%
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine
Vzorec: C₆H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03700708
CAS číslo: 274-85-1