2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960458-5G
APOSOR960458-5GEA
2030
CZK
APOSOR960458-5G
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole 97%
2-(tert-Butyldimethylsilyl)thiazole
Vzorec:
C₉H₁₇NSSi Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699169 CAS číslo: 137382-38-8 |