Tisk…
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960453-1G OR960453-250MG
APOSOR960453-1GEA 2150 CZK
APOSOR960453-1G APOSOR960453-250MG
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08448181
CAS číslo: 5744-70-7