Tisk…
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960451-5G
APOSOR960451-5GEA 1950 CZK
APOSOR960451-5G
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₂BrClN₂S
MW: 249,5200 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08273917
CAS číslo: 31169-27-4