Tisk…
3-Phenylcyclohexanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960434-1G OR960434-250MG
APOSOR960434-1GEA 10220 CZK
APOSOR960434-1G APOSOR960434-250MG
3-Phenylcyclohexanone 96%
3-Phenylcyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209998
CAS číslo: 20795-53-3