Tisk…
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960387-1G OR960387-5G
APOSOR960387-1GEA 1960 CZK
APOSOR960387-1G APOSOR960387-5G
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
2-(N-Anilino)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646270
CAS číslo: 57356-49-7