Tisk…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9603-100G OR9603-1KG OR9603-500G
APOSOR9603-100GEA 1990 CZK
APOSOR9603-100G APOSOR9603-1KG APOSOR9603-500G
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene 98%
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007046
CAS číslo: 3460-18-2