Tisk…
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960230-1G OR960230-250MG
APOSOR960230-1GEA 10750 CZK
APOSOR960230-1G APOSOR960230-250MG
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine 97%
C-(3-Benzyl[1,2,4]oxadiazol-5-yl)methylamine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07801111
CAS číslo: 876715-43-4