6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960202-1G
OR960202-5G
APOSOR960202-1GEA
2360
CZK
APOSOR960202-1G
APOSOR960202-5G
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec:
C₈H₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07698591 CAS číslo: 28226-22-4 |