Tisk…
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960188-1G OR960188-5G
APOSOR960188-1GEA 6220 CZK
APOSOR960188-1G APOSOR960188-5G
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11603432
CAS číslo: 1082837-97-5