Tisk…
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Oxan-2-yl)pyrazole-5-carbaldehyde
OR960152-1G OR960152-5G
APOSOR960152-1GEA 4770 CZK
APOSOR960152-1G APOSOR960152-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186538
CAS číslo: 957483-88-4