4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR960144-25G
OR960144-5G
APOSOR960144-25GEA
16530
CZK
APOSOR960144-25G
APOSOR960144-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene 96%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-chlorobenzene
Vzorec:
C₇H₅Br₂Cl MW: 284,3756 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15526905 CAS číslo: 89720-77-4 UN: 3265 ADR: 8,III |