2-Bromo-5-iodoanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-iodo-2-methoxybenzene
OR9601-5G
OR9601-1G
OR9601-25G
APOSOR9601-5GEA
1240
CZK
APOSOR9601-5G
APOSOR9601-1G
APOSOR9601-25G
2-Bromo-5-iodoanisole 98%
2-Bromo-5-iodoanisole
Vzorec:
C₇H₆BrIO MW: 312,93 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07780651 CAS číslo: 755027-18-0 |