Tisk…
4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Propane-2-sulphonyl)aniline
OR960092-1G OR960092-250MG
APOSOR960092-1GEA 15310 CZK
APOSOR960092-1G APOSOR960092-250MG
4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
4-(Isopropylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566617
CAS číslo: 25355-76-4