[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Ethanesulphonyl)aniline
OR960089-10G
OR960089-1G
OR960089-5G
APOSOR960089-10GEA
24600
CZK
APOSOR960089-10G
APOSOR960089-1G
APOSOR960089-5G
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185.25 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01670261 CAS číslo: 6334-01-6 |