Tisk…
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)ethanone
OR9600-1G OR9600-5G
APOSOR9600-1GEA 1950 CZK
APOSOR9600-1G APOSOR9600-5G
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
2'-Bromo-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683853
CAS číslo: 6342-63-8