Tisk…
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959974-10G OR959974-1G OR959974-5G
APOSOR959974-10GEA 14290 CZK
APOSOR959974-10G APOSOR959974-1G APOSOR959974-5G
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine 98%
N-(2-Thienylmethyl)butan-1-amine
Vzorec: C₉H₁₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05668044
CAS číslo: 58924-53-1