Tisk…
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9599-25G OR9599-5G
APOSOR9599-25GEA 4730 CZK
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrIN
MW: 307.92 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672950
CAS číslo: 121554-10-7