Tisk…
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
OR959891-1G OR959891-5G
APOSOR959891-1GEA 2400 CZK
APOSOR959891-1G APOSOR959891-5G
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
MW: 138.17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03130042
CAS číslo: 100305-93-9